Print…
Dibutylammonium tetrafluoroborate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC2332-100G PC2332-25G
APOSPC2332-100GEA 0 EUR
APOSPC2332-100G APOSPC2332-25G
Dibutylammonium tetrafluoroborate 98%
Dibutylammonium tetrafluoroborate
Fórmula: C₈H₂₀BF₄N
Ponto de Fusão: 266 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00034899
Número CAS: 12107-76-5