Print…
1,2-Dibromo-3,3,3-trifluoropropene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2331D-25G PC2331D-5G PC2331D-1G
APOSPC2331D-25GEA 434 EUR
APOSPC2331D-25G APOSPC2331D-5G APOSPC2331D-1G
1,2-Dibromo-3,3,3-trifluoropropene 97%
1,2-Dibromo-3,3,3-trifluoropropene
Fórmula: C₃HBr₂F₃
Ponto de ebulição: 96 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042236
Número CAS: 431-22-1