Print…
2,6-Dibromo-4-(trifluoromethyl)aniline 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2330D-100G PC2330D-25G PC2330D-5G
APOSPC2330D-100GEA 145 EUR
APOSPC2330D-100G APOSPC2330D-25G APOSPC2330D-5G
2,6-Dibromo-4-(trifluoromethyl)aniline 95%
2,6-Dibromo-4-(trifluoromethyl)aniline
Fórmula: C₇H₄Br₂F₃N
Ponto de ebulição: 64…65 °C/0,1mmHg
Ponto de Fusão: 34…40 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00068181
Número CAS: 72678-19-4