Print…
5-Fluoro-2-nitrobenzoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2319-100G PC2319-25G PC2319-5G
APOSPC2319-100GEA 0 EUR
APOSPC2319-100G APOSPC2319-25G APOSPC2319-5G
5-Fluoro-2-nitrobenzoic acid 98%
5-Fluoro-2-nitrobenzoic acid
Fórmula: C₇H₄FNO₄
Ponto de Fusão: 131…138 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00055635
Número CAS: 320-98-9