Print…
1-Chloro-2-fluoro-3-iodobenzene 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2311-5G PC2311-1G PC2311-25G
APOSPC2311-5GEA 24.8 EUR
APOSPC2311-5G APOSPC2311-1G APOSPC2311-25G
1-Chloro-2-fluoro-3-iodobenzene 95%
1-Chloro-2-fluoro-3-iodobenzene
Fórmula: C₆H₃ClFI
Peso Molecular: 256.4439 g/mol
Ponto de ebulição: 234 °C
Densidade: 2.008 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094152
Número CAS: 72373-82-1