Print…
3-Chloro-2-fluorobenzonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2309-5G PC2309-10G
APOSPC2309-5GEA 21.9 EUR
APOSPC2309-5G APOSPC2309-10G
3-Chloro-2-fluorobenzonitrile
3-Chloro-2-fluorobenzonitrile
Fórmula: C₇H₃ClFN
Ponto de Fusão: 40…44 °C
Ponto de Inflamação: 73 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042206
Número CAS: 94087-40-8
EINECS: 301-934-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III