Print…
4-Bromo-3-fluorobenzenesulphonyl chloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC2306-100G PC2306-25G PC2306-5G
APOSPC2306-100GEA 259 EUR
APOSPC2306-100G APOSPC2306-25G APOSPC2306-5G
4-Bromo-3-fluorobenzenesulphonyl chloride 98%
4-Bromo-3-fluorobenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₆H₃BrClFO₂S
Ponto de ebulição: 217…218 °C
Densidade: 1,85 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094150
Número CAS: 351003-51-5
UN: 3265
ADR: 8,II