Print…
2-Bromo-4-fluorobenzenesulphonyl chloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC2305-10G PC2305-25G PC2305-5G
APOSPC2305-10GEA 123 EUR
APOSPC2305-10G APOSPC2305-25G APOSPC2305-5G
2-Bromo-4-fluorobenzenesulphonyl chloride 97%
2-Bromo-4-fluorobenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₆H₃BrClFO₂S
Ponto de ebulição: 264…265 °C
Densidade: 1,87 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 35 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094149
Número CAS: 351003-45-7
UN: 2921
ADR: 8+4.1,II