Print…
3-Bromo-2-chlorobenzotrifluoride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Bromo-2-chloro-3-(trifluoromethyl)benzene
PC2303-1G PC2303-5G PC2303-25G
APOSPC2303-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2303-1G APOSPC2303-5G APOSPC2303-25G
3-Bromo-2-chlorobenzotrifluoride 98%
3-Bromo-2-chlorobenzotrifluoride
Fórmula: C₇H₃BrClF₃
Ponto de ebulição: 75…77 °C/0,5mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115994
Número CAS: 56131-47-6