Print…
2-Bromo-3,5-bis(trifluoromethyl)aniline 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 3,5-Bis(trifluoromethyl)-2-bromoaniline
PC2298-1G PC2298-5G
APOSPC2298-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2298-1G APOSPC2298-5G
2-Bromo-3,5-bis(trifluoromethyl)aniline 97%
2-Bromo-3,5-bis(trifluoromethyl)aniline
Fórmula: C₈H₄BrF₆N
Peso Molecular: 308.02 g/mol
Ponto de Fusão: 33…37 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134419
Número CAS: 174824-16-9
UN: 2811
ADR: 6.1 III