Print…
1,2-Dibromotetrafluorobenzene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1,2-Dibromo-3,4,5,6-tetrafluorobenzene
PC2290-25G PC2290-5G
APOSPC2290-25GEA 290 EUR
APOSPC2290-25G APOSPC2290-5G
1,2-Dibromotetrafluorobenzene 98%
1,2-Dibromotetrafluorobenzene
Fórmula: C₆Br₂F₄
Ponto de ebulição: 198 °C
Densidade: 2,238 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 98 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00039209
Número CAS: 827-08-7
EINECS: 212-564-7