Print…
2-Fluoro-1,3-bis-(trifluoromethyl)benzene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-Fluoro-1,3-bis(trifluoromethyl)benzene, 2,6-Bis(trifluoromethyl)fluorobenzene
PC2281-25G PC2281-50G PC2281-5G PC2281-1G
APOSPC2281-25GEA 654 EUR
APOSPC2281-25G APOSPC2281-50G APOSPC2281-5G APOSPC2281-1G
2-Fluoro-1,3-bis-(trifluoromethyl)benzene 97%
2-Fluoro-1,3-bis-(trifluoromethyl)benzene
Fórmula: C₈H₃F₇
Peso Molecular: 232.1 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04972866
Número CAS: 887268-09-9