Print…
3-Fluoro-2-nitroaniline 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2277-5G PC2277-1G PC2277-25G PC2277-100G
APOSPC2277-5GEA 36.4 EUR
APOSPC2277-5G APOSPC2277-1G APOSPC2277-25G APOSPC2277-100G
3-Fluoro-2-nitroaniline 97%
3-Fluoro-2-nitroaniline
Fórmula: C₆H₅FN₂O₂
Ponto de Fusão: 78…79 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD07368750
Número CAS: 567-63-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III