Print…
1-Fluoro-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene
Fornecedor: Apollo Scientific
PC2275-1G PC2275-250MG
APOSPC2275-1GEA 0 EUR
APOSPC2275-1G APOSPC2275-250MG
1-Fluoro-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene
1-Fluoro-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene
Fórmula: C₈H₃F₇
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 36649-94-2