1-Fluoro-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene
Fornecedor: Apollo Scientific
PC2275-1G
PC2275-250MG
APOSPC2275-1GEA
0
EUR
APOSPC2275-1G
APOSPC2275-250MG
1-Fluoro-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene
1-Fluoro-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene
Fórmula:
C₈H₃F₇ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número CAS:
36649-94-2 |