Print…
1,3-Dibromo-5-fluoro-2-iodobenzene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,6-Dibromo-4-fluoroiodobenzene
PC2263M-100G PC2263M-25G
APOSPC2263M-100GEA 145 EUR
APOSPC2263M-100G APOSPC2263M-25G
1,3-Dibromo-5-fluoro-2-iodobenzene 98%
1,3-Dibromo-5-fluoro-2-iodobenzene
Fórmula: C₆H₂Br₂FI
Ponto de Fusão: 128…130 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042232
Número CAS: 62720-29-0