Print…
2,5-Dibromo-1-fluorobenzene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2261-100G PC2261-1KG PC2261-500G
APOSPC2261-100GEA 40.6 EUR
APOSPC2261-100G APOSPC2261-1KG APOSPC2261-500G
2,5-Dibromo-1-fluorobenzene 98%
2,5-Dibromo-1-fluorobenzene
Fórmula: C₆H₃Br₂F
Ponto de ebulição: 216 °C
Ponto de Fusão: 33…36 °C
Ponto de Inflamação: 101 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010603
Número CAS: 1435-52-5