Print…
3,5-Dibromo-1-fluorobenzene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2260E-100G PC2260E-25G PC2260E-500G
APOSPC2260E-100GEA 0 EUR
APOSPC2260E-100G APOSPC2260E-25G APOSPC2260E-500G
3,5-Dibromo-1-fluorobenzene 97%
3,5-Dibromo-1-fluorobenzene
Can be lithiated in 4-position see: Tetrahedron Lett., 37, 6551, 1996
Fórmula: C₆H₃Br₂F
Ponto de ebulição: 204…206 °C/768mmHg
Densidade: 2,018 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00061119
Número CAS: 1435-51-4