Print…
2,6-Dibromo-4-fluoroaniline 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2255-100G PC2255-25G PC2255-500G
APOSPC2255-100GEA 42.2 EUR
APOSPC2255-100G APOSPC2255-25G APOSPC2255-500G
2,6-Dibromo-4-fluoroaniline 98%
2,6-Dibromo-4-fluoroaniline
Fórmula: C₆H₄Br₂FN
Ponto de Fusão: 63…66 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00041445
Número CAS: 344-18-3