Print…
2,4-Dibromo-6-fluoroaniline 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2254-100G PC2254-25G PC2254-5G
APOSPC2254-100GEA 58 EUR
APOSPC2254-100G APOSPC2254-25G APOSPC2254-5G
2,4-Dibromo-6-fluoroaniline 97%
2,4-Dibromo-6-fluoroaniline
Fórmula: C₆H₄Br₂FN
Ponto de Fusão: 62…64 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042230
Número CAS: 141474-37-5