Print…
1,2-Dibromo-4,5-difluorobenzene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC2231-25G PC2231-5G
APOSPC2231-25GEA 24.8 EUR
APOSPC2231-25G APOSPC2231-5G
1,2-Dibromo-4,5-difluorobenzene 98%
1,2-Dibromo-4,5-difluorobenzene
see: J. Chem. Soc., Perkin 1, 2729 (1995), a study of lithiation under different conditions.
Fórmula: C₆H₂Br₂F₂
Ponto de Fusão: 34 °C
Ponto de Inflamação: 44 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009890
Número CAS: 64695-78-9
EINECS: 265-021-1
UN: 1325
ADR: 4.1,III