Print…
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2223-1G PC2223-25G PC2223-5G
APOSPC2223-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2223-1G APOSPC2223-25G APOSPC2223-5G
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Fórmula: C₇H₃ClF₃NO₂
Ponto de Fusão: 120…122 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01862658
Número CAS: 280566-45-2