Print…
3-Amino-4-methylbenzotrifluoride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Methyl-5-(trifluoromethyl)aniline
PC2210-1G PC2210-25G PC2210-5G
APOSPC2210-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2210-1G APOSPC2210-25G APOSPC2210-5G
3-Amino-4-methylbenzotrifluoride 97%
3-Amino-4-methylbenzotrifluoride
Fórmula: C₈H₈F₃N
Ponto de Fusão: 36…40 °C
Ponto de Inflamação: 96 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134580
Número CAS: 25449-96-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III