Print…
Chloro-N,N,N',N'-tetramethylformamidinium hexafluorophosphate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: N-(Chloro(dimethylamino)methylene)-N-methylmethanaminium hexafluorophosphate(V), TCFH, N,N,N',N'-Tetramethylchloroformamidinium hexafluorophosphate
PC2208-100G PC2208-1KG PC2208-500G
APOSPC2208-100GEA 33.5 EUR
APOSPC2208-100G APOSPC2208-1KG APOSPC2208-500G
Chloro-N,N,N',N'-tetramethylformamidinium hexafluorophosphate
Chloro-N,N,N',N'-tetramethylformamidinium hexafluorophosphate
Fórmula: C₅H₁₂ClF₆N₂P
Ponto de Fusão: 100…106 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01862891
Número CAS: 94790-35-9