Print…
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) trifluoromethanesulphonate 98+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2199-1G PC2199-250MG
APOSPC2199-1GEA 352 EUR
APOSPC2199-1G APOSPC2199-250MG
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) trifluoromethanesulphonate 98+%
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) trifluoromethanesulphonate
Fórmula: C₁₇H₂₄F₃O₃RhS
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00143752
Número CAS: 99326-34-8