Print…
Bis(1,5-cyclooctadiene)iridium(I) tetrafluoroborate
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Bis(1,5-cyclooctadiene)iridium (I) tetrafluoroborate
PC2197-500MG PC2197-1G
APOSPC2197-500MGEA 562 EUR
APOSPC2197-500MG APOSPC2197-1G
Bis(1,5-cyclooctadiene)iridium(I) tetrafluoroborate
Bis(1,5-cyclooctadiene)iridium(I) tetrafluoroborate
Fórmula: C₁₆H₂₄BF₄Ir
Peso Molecular: 495.383 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00079664
Número CAS: 35138-23-9