Print…
2,4,5,6-Tetrafluoro-1,3-phenylenediamine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2192-1G PC2192-5G
APOSPC2192-1GEA 55.1 EUR
APOSPC2192-1G APOSPC2192-5G
2,4,5,6-Tetrafluoro-1,3-phenylenediamine 97%
2,4,5,6-Tetrafluoro-1,3-phenylenediamine
Contains ~14% 1,4-isomer
Fórmula: C₆H₄F₄N₂
Ponto de Fusão: 131…132 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00039764
Número CAS: 1198-63-6