Print…
1,2-Diamino-4-chloro-5-fluorobenzene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-Chloro-5-fluorobenzene-1,2-diamine
PC2182-1G PC2182-5G
APOSPC2182-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2182-1G APOSPC2182-5G
1,2-Diamino-4-chloro-5-fluorobenzene 98%
1,2-Diamino-4-chloro-5-fluorobenzene
Fórmula: C₆H₆ClFN₂
Ponto de Fusão: 110…114 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042485
Número CAS: 139512-70-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III