Print…
2-Bromo-4,6-difluorophenol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Bromo-3,5-difluoro-2-hydroxybenzene
PC2157-100G PC2157-25G PC2157-5G
APOSPC2157-100GEA 691 EUR
APOSPC2157-100G APOSPC2157-25G APOSPC2157-5G
2-Bromo-4,6-difluorophenol 97%
2-Bromo-4,6-difluorophenol
Fórmula: C₆H₃BrF₂O
Ponto de ebulição: 153…154 °C
Densidade: 1,821 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 105,6 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00070752
Número CAS: 98130-56-4