Print…
1,1,1,5,5,6,6,7,7,7-Decafluoro-2,4-heptanedione 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC2151-1G PC2151-5G
APOSPC2151-1GEA 58 EUR
APOSPC2151-1G APOSPC2151-5G
1,1,1,5,5,6,6,7,7,7-Decafluoro-2,4-heptanedione 97%
1,1,1,5,5,6,6,7,7,7-Decafluoro-2,4-heptanedione
Fórmula: C₇H₂F₁₀O₂
Ponto de ebulição: 98…100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040961
Número CAS: 20583-66-8
UN: 3265
ADR: 8,III