Print…
2-Fluoro-4-hydroxybenzaldehyde 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2146-1G PC2146-5G PC2146-10G
APOSPC2146-1GEA 0 EUR
APOSPC2146-1G APOSPC2146-5G APOSPC2146-10G
2-Fluoro-4-hydroxybenzaldehyde 98%
2-Fluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Fórmula: C₇H₅FO₂
Ponto de Fusão: 168…170 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06797918
Número CAS: 348-27-6