Print…
1-[3-(Difluoromethoxy)phenyl]ethanone 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(3-(Difluoromethoxy)phenyl)ethanone, 3'-(Difluoromethoxy)acetophenone
PC2132-10G PC2132-5G PC2132-25G
APOSPC2132-10GEA 148 EUR
APOSPC2132-10G APOSPC2132-5G APOSPC2132-25G
1-[3-(Difluoromethoxy)phenyl]ethanone 98%
1-[3-(Difluoromethoxy)phenyl]ethanone
Fórmula: C₉H₈F₂O₂
Peso Molecular: 186.16 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00236220
Número CAS: 101975-23-9