Print…
5-Methyl-4-nitro-3-trifluoromethyl-1H-pyrazole 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2128-1G PC2128-5G PC2128-25G
APOSPC2128-1GEA 77 EUR
APOSPC2128-1G APOSPC2128-5G APOSPC2128-25G
5-Methyl-4-nitro-3-trifluoromethyl-1H-pyrazole 97%
5-Methyl-4-nitro-3-trifluoromethyl-1H-pyrazole
Fórmula: C₅H₄F₃N₃O₂
Ponto de Fusão: 74…79 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00156055
Número CAS: 27116-80-9