Print…
α-Bromo-4-chloro-2-fluorotoluene 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-Chloro-2-fluorobenzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-4-chloro-2-fluorobenzene
PC2119-25G PC2119-5G PC2119-100G PC2119-500G
APOSPC2119-25GEA 34.8 EUR
APOSPC2119-25G APOSPC2119-5G APOSPC2119-100G APOSPC2119-500G
α-Bromo-4-chloro-2-fluorotoluene 99%
α-Bromo-4-chloro-2-fluorotoluene
Fórmula: C₇H₅BrClF
Peso Molecular: 223.47 g/mol
Ponto de ebulição: 114…118 °C/15mmHg
Densidade: 1.65 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00831105
Número CAS: 71916-82-0
UN: 3265
ADR: 8 II