Print…
1-(2-Cyanoethyl)-5-(trifluoromethyl)pyrid-2-(1H)-one
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2108-1G PC2108-10G
APOSPC2108-1GEA 0 EUR
APOSPC2108-1G APOSPC2108-10G
1-(2-Cyanoethyl)-5-(trifluoromethyl)pyrid-2-(1H)-one
1-(2-Cyanoethyl)-5-(trifluoromethyl)pyrid-2-(1H)-one
Fórmula: C₉H₇F₃N₂O
Ponto de Fusão: 89…90 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00204218
Número CAS: 175277-71-1