Print…
4'-Cyano-3'-(trifluoromethyl)acetanilide
Fornecedor: Apollo Scientific
PC2106-1G PC2106-10G
APOSPC2106-1GEA 87.3 EUR
APOSPC2106-1G APOSPC2106-10G
4'-Cyano-3'-(trifluoromethyl)acetanilide
4'-Cyano-3'-(trifluoromethyl)acetanilide
Fórmula: C₁₀H₇F₃N₂O
Ponto de Fusão: 170…173 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00052360
Número CAS: 97760-99-1