Print…
4'-Cyano-2'-(trifluoromethyl)acetanilide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2105-10G PC2105-1G PC2105-250MG
APOSPC2105-10GEA 364 EUR
APOSPC2105-10G APOSPC2105-1G APOSPC2105-250MG
4'-Cyano-2'-(trifluoromethyl)acetanilide 98%
4'-Cyano-2'-(trifluoromethyl)acetanilide
Fórmula: C₁₀H₇F₃N₂O
Ponto de Fusão: 169…171 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00052844
Número CAS: 175277-96-0