Print…
4-{[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}benzenecarbonitrile 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2103D-10G PC2103D-1G PC2103D-5G
APOSPC2103D-10GEA 0 EUR
APOSPC2103D-10G APOSPC2103D-1G APOSPC2103D-5G
4-{[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}benzenecarbonitrile 97%
4-{[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}benzenecarbonitrile
Fórmula: C₁₃H₇F₃N₂O
Ponto de Fusão: 83…85 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00173780
Número CAS: 175277-01-7
UN: 3276
ADR: 6.1,III