Print…
4-Methoxyphenyl trifluoromethanesulphonate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2102-5G PC2102-25G
APOSPC2102-5GEA 116 EUR
APOSPC2102-5G APOSPC2102-25G
4-Methoxyphenyl trifluoromethanesulphonate 97%
4-Methoxyphenyl trifluoromethanesulphonate
Fórmula: C₈H₇F₃O₄S
Ponto de ebulição: 125 °C/18mmHg
Densidade: 1,416 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00209596
Número CAS: 66107-29-7