Print…
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2101D-25G PC2101D-5G
APOSPC2101D-25GEA 63.8 EUR
APOSPC2101D-25G APOSPC2101D-5G
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile 97%
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Fórmula: C₇HCl₂F₃N₂
Ponto de Fusão: 35…40 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00084977
Número CAS: 13600-42-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III