Print…
4-Fluoro-2-iodo-1-nitrobenzene 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC210032-25G PC210032-5G
APOSPC210032-25GEA 0 EUR
APOSPC210032-25G APOSPC210032-5G
4-Fluoro-2-iodo-1-nitrobenzene 96%
4-Fluoro-2-iodo-1-nitrobenzene
Fórmula: C₆H₃FINO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16658618
Número CAS: 41860-64-4