Print…
Copper(II) fluoride, anidro 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Cupric fluoride
PC2100-100G PC2100-25G PC2100-5G
APOSPC2100-100GEA 377 EUR
APOSPC2100-100G APOSPC2100-25G APOSPC2100-5G
Copper(II) fluoride, anidro 99%
Copper(II) fluoride
Fórmula: CuF₂
Peso Molecular: 101.54 g/mol
Ponto de ebulição: 950
Ponto de Fusão: 950 °C (decomposição)
Densidade: 4.23 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010977
Número CAS: 7789-19-7
EINECS: 232-147-3
UN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 12,02704