Print…
Copper(II) hexafluoroacetylacetonate hydrate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2093-1G PC2093-25G PC2093-5G
APOSPC2093-1GEA 0 EUR
APOSPC2093-1G APOSPC2093-25G APOSPC2093-5G
Copper(II) hexafluoroacetylacetonate hydrate 98%
Copper(II) hexafluoroacetylacetonate hydrate
Fórmula: C₁₀H₂CuF₁₂O₄·xH₂O
Ponto de ebulição: 220 °C
Ponto de Fusão: 97…99 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00151019
Número CAS: 155640-85-0