Print…
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carbonyl chloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC2076J-1G PC2076J-250MG PC2076J-5G
APOSPC2076J-1GEA 39.3 EUR
APOSPC2076J-1G APOSPC2076J-250MG APOSPC2076J-5G
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carbonyl chloride 97%
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carbonyl chloride
Fórmula: C₆HCl₂F₃N₂O
Peso Molecular: 244.99 g/mol
Ponto de ebulição: 54 °C/0.15mmHg
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00173789
Número CAS: 154934-99-3
UN: 1760
ADR: 8 III