Print…
1-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)piperazine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2076G-250MG PC2076G-1G
APOSPC2076G-250MGEA 42.2 EUR
APOSPC2076G-250MG APOSPC2076G-1G
1-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)piperazine 95%
1-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)piperazine
Fórmula: C₁₀H₁₁ClF₃N₃
Ponto de Fusão: 63…67 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00173934
Número CAS: 132834-59-4