Print…
4-Chloro-7-(trifluoromethyl)quinoline 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-Chloro-7-trifluoromethylquinoline
PC2075M-1G PC2075M-5G
APOSPC2075M-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2075M-1G APOSPC2075M-5G
4-Chloro-7-(trifluoromethyl)quinoline 98%
4-Chloro-7-(trifluoromethyl)quinoline
Fórmula: C₁₀H₅ClF₃N
Ponto de Fusão: 69…71 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006775
Número CAS: 346-55-4