Print…
4-Chloro-6-(trifluoromethyl)quinoline 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2075L-1G PC2075L-5G PC2075L-250MG
APOSPC2075L-1GEA 176 EUR
APOSPC2075L-1G APOSPC2075L-5G APOSPC2075L-250MG
4-Chloro-6-(trifluoromethyl)quinoline 98%
4-Chloro-6-(trifluoromethyl)quinoline
Fórmula: C₁₀H₅ClF₃N
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00153106
Número CAS: 49713-56-6