Print…
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2075K-1G PC2075K-5G
APOSPC2075K-1GEA 65.5 EUR
APOSPC2075K-1G APOSPC2075K-5G
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline
Fórmula: C₁₀H₅ClF₃N
Ponto de Fusão: 34…38 °C
Ponto de Inflamação: 107 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00153105
Número CAS: 1701-24-2