Print…
N-[2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]thiourea
Fornecedor: Apollo Scientific
PC2074T-1G PC2074T-5G PC2074T-10G
APOSPC2074T-1GEA 65.4 EUR
APOSPC2074T-1G APOSPC2074T-5G APOSPC2074T-10G
N-[2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]thiourea
N-[2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]thiourea
Fórmula: C₈H₆ClF₃N₂S
Peso Molecular: 254.66 g/mol
Ponto de Fusão: 139…141 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00041155
Número CAS: 21714-35-2