Print…
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC2074NM-1G PC2074NM-250MG PC2074NM-5G
APOSPC2074NM-1GEA 101 EUR
APOSPC2074NM-1G APOSPC2074NM-250MG APOSPC2074NM-5G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate 97%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
Fórmula: C₈H₃ClF₃NS
Ponto de ebulição: 248…251 °C
Ponto de Fusão: 34…36 °C
Densidade: 1,47 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00041090
Número CAS: 23163-86-2
UN: 3265
ADR: 8,II