Print…
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC2074NG-1G PC2074NG-5G
APOSPC2074NG-1GEA 65.5 EUR
APOSPC2074NG-1G APOSPC2074NG-5G
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate 97%
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Fórmula: C₈H₃ClF₃NO
Ponto de ebulição: 114…115 °C/10mmHg
Densidade: 1,467 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 94 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00013873
Número CAS: 16588-69-5
UN: 2206
ADR: 6.1,III